Merck
ENAH95E73BCE
Enamine
7-methoxy-4lambda6-thia-5-azaspiro[2.5]octane-4,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-methoxy-4-thia-5-azaspiro[2.5]octane 4,4-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13NO3S/c1-11-6-4-7(2-3-7)12(9,10)8-5-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChIKey
CBYBZSLCGAYPBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103702
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103702
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)