Merck
ENAH95E73BB3
Enamine
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Größe auswählen
50 MG
CHF 403.80
100 MG
CHF 578.00
250 MG
CHF 805.50
500 MG
CHF 1’244.90
1 G
CHF 1’584.20
2.5 G
CHF 3’059.70
5 G
CHF 4’506.60
10 G
CHF 6’662.00
Lieferanten-SKU: EN300-7816221-50MG
CHF 403.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 403.80
100 MG
CHF 578.00
250 MG
CHF 805.50
500 MG
CHF 1’244.90
1 G
CHF 1’584.20
2.5 G
CHF 3’059.70
5 G
CHF 4’506.60
10 G
CHF 6’662.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7816221-50MG
CHF 403.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
156-161
Iupac Name
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2
InChIKey
JUTGVXOSFVZIQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816221
Melting Point
156-161
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816221
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)