Merck
ENAH95E73AFD
Enamine
3-methylnaphthalen-2-amine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 718.40
100 MG
CHF 926.40
250 MG
CHF 1’302.10
500 MG
CHF 2’024.90
1 G
CHF 2’582.60
2.5 G
CHF 5’021.40
5 G
CHF 7’409.50
10 G
CHF 10’962.40
Lieferanten-SKU: EN300-8113851-50MG
CHF 718.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 718.40
100 MG
CHF 926.40
250 MG
CHF 1’302.10
500 MG
CHF 2’024.90
1 G
CHF 2’582.60
2.5 G
CHF 5’021.40
5 G
CHF 7’409.50
10 G
CHF 10’962.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-8113851-50MG
CHF 718.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-2-naphthalenamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N.ClH/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-11(8)12;/h2-7H,12H2,1H3;1H
InChIKey
VBKWOFQKNFMGPR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)