Wichtige Dokumente
ENAH95E73AFA
Enamine
2-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27148764-100MG
CHF 156.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27148764-100MG
CHF 156.80
Iupac Name
2-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-9(2,13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5;/h3-4H,13H2,1-2H3;1H
InChIKey
BDUBJQHMTQTTRB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148764
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)