Merck
ENAH95E73A81
Enamine
2-phosphonobenzoic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
Lieferanten-SKU: EN300-23321820-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-23321820-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
173-178
Iupac Name
2-phosphonobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
InChIKey
DQULYJXGTXMNTM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23321820
Melting Point
173-178
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23321820
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)