Merck
ENAH95E736EF
Enamine
methyl 4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-7-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
Lieferanten-SKU: EN300-27112982-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27112982-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-oxo-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(13)6-4-9-7(12)5-2-3-10-11(5)6/h2-4H,1H3,(H,9,12)
InChIKey
OVOAVBLPJBPTPF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112982
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112982
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)