Merck
ENAH95E73134
Enamine
tert-butyl 3-(3-aminocyclobutyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
Lieferanten-SKU: EN300-6734788-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6734788-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-aminocyclobutyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-5-4-9(8-15)10-6-11(14)7-10/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3
InChIKey
CQFLCIVVMBNUCD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734788
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734788
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)