Wichtige Dokumente
ENAH95E72DCD
Enamine
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-19584843-50MG
CHF 684.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-19584843-50MG
CHF 684.60
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-4-6-7(9)2-5(10)3-8(6)11-12/h2-4H,1H3
InChIKey
HCVQZTGIWWBSRK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)