Merck
ENAH95E72CE8
Enamine
4-bromo-3,5-bis(difluoromethyl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-3,5-bis(difluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H6BrF4N/c9-6-4(7(10)11)1-3(14)2-5(6)8(12)13/h1-2,7-8H,14H2
InChIKey
QDHMUDIERZHLQN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112678
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112678
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)