Merck
ENAH95E72B75
Enamine
3-(1-amino-2-methylpropyl)benzoic acid hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
Lieferanten-SKU: EN300-27685189-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27685189-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-amino-2-methylpropyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-7(2)10(12)8-4-3-5-9(6-8)11(13)14;/h3-7,10H,12H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChIKey
CCNOTZZGRBSNOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685189
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685189
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)