Merck
ENAH95E72B59
Enamine
2-[3-(2-aminoethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 346.60
100 MG
CHF 492.20
250 MG
CHF 684.60
500 MG
CHF 1’051.20
1 G
CHF 1’335.90
2.5 G
CHF 2’574.80
5 G
CHF 3’787.70
10 G
CHF 5’594.70
Lieferanten-SKU: EN300-8775272-50MG
CHF 346.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 346.60
100 MG
CHF 492.20
250 MG
CHF 684.60
500 MG
CHF 1’051.20
1 G
CHF 1’335.90
2.5 G
CHF 2’574.80
5 G
CHF 3’787.70
10 G
CHF 5’594.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-8775272-50MG
CHF 346.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-(2-aminoethyl)phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c11-5-4-8-2-1-3-9(6-8)7-10(12)13;/h1-3,6H,4-5,7,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
ZWXFOHWYCQVCOD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8775272
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8775272
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)