Merck
ENAH95E728D3
Enamine
tert-butyl N-(5-formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (5-formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H15N3O3/c1-10(2,3)16-9(15)11-8-5-7(6-14)13(4)12-8/h5-6H,1-4H3,(H,11,12,15)
InChIKey
BPOYRBJQERKMKK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6309477
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6309477
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)