Merck
ENAH95E726C2
Enamine
tert-butyl 7-hydroxy-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 539.00
250 MG
CHF 750.90
500 MG
CHF 1’156.50
1 G
CHF 1’469.80
2.5 G
CHF 3’037.60
5 G
CHF 5’958.70
10 G
CHF 11’586.40
Lieferanten-SKU: EN300-6477499-100MG
CHF 539.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 539.00
250 MG
CHF 750.90
500 MG
CHF 1’156.50
1 G
CHF 1’469.80
2.5 G
CHF 3’037.60
5 G
CHF 5’958.70
10 G
CHF 11’586.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6477499-100MG
CHF 539.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 7-hydroxy-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(14)8-12(13)5-6-12/h9,14H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
VMNNSPNZFMIABL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477499
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477499
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)