Wichtige Dokumente
ENAH9453E2E2
Enamine
4-chloro-2-{[(furan-2-yl)methyl]amino}-5-sulfamoylbenzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26862719-50MG
CHF 415.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26862719-50MG
CHF 415.50
Iupac Name
4-chloro-2-((furan-2-ylmethyl)amino)-5-sulfamoylbenzamide
Inchi Code
1S/C12H12ClN3O4S/c13-9-5-10(16-6-7-2-1-3-20-7)8(12(14)17)4-11(9)21(15,18)19/h1-5,16H,6H2,(H2,14,17)(H2,15,18,19)
InChIKey
XLMLTTDNKUCGBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862719
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)