Merck
ENAH9453E001
Enamine
2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
Lieferanten-SKU: EN300-26983714-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26983714-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(perfluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F5N.ClH/c9-7(10,8(11,12)13)5-3-1-2-4-6(5)14;/h1-4H,14H2;1H
InChIKey
YDLUINFWDLJTKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)