Merck
ENAH9453DF08
Enamine
5,5-bis(hydroxymethyl)imidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
Lieferanten-SKU: EN300-7460575-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7460575-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5,5-bis(hydroxymethyl)imidazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C5H8N2O4/c8-1-5(2-9)3(10)6-4(11)7-5/h8-9H,1-2H2,(H2,6,7,10,11)
InChIKey
VPPHKHDARGZSFK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460575
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460575
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)