Merck
ENAH9453DDE3
Enamine
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
Lieferanten-SKU: EN300-27103996-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27103996-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-5-7(8)4-9-10(5)6-2-3-6;;/h4,6H,2-3,8H2,1H3;2*1H
InChIKey
RHTVWMQAYZBQQC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103996
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103996
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)