Merck
ENAH9453DB51
Enamine
5-methyl-4-phenylfuran-2-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
Lieferanten-SKU: EN300-9492271-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-9492271-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-8-10(7-11(15-8)12(13)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
JQUQRAVKCSSXQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9492271
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9492271
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)