Merck
ENAH9453D9CC
Enamine
1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborole-4-carbaldehyde
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’308.60
250 MG
CHF 1’848.10
500 MG
CHF 2’885.50
1 G
CHF 3’687.60
2.5 G
CHF 7’185.90
5 G
CHF 10’610.10
Lieferanten-SKU: EN300-7908219-100MG
CHF 1’308.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’308.60
250 MG
CHF 1’848.10
500 MG
CHF 2’885.50
1 G
CHF 3’687.60
2.5 G
CHF 7’185.90
5 G
CHF 10’610.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.95
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7908219-100MG
CHF 1’308.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BO3/c10-4-6-2-1-3-8-7(6)5-12-9(8)11/h1-4,11H,5H2
InChIKey
MKPCMKFXYXTEDG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7908219
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7908219
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)