Merck
ENAH9453D60E
Enamine
2-bromo-5-ethynylbenzoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-3035933-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3035933-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-ethynylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO2/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h1,3-5H,(H,11,12)
InChIKey
PLWBQJNNCDCMGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3035933
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3035933
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)