Merck
ENAH9453D601
Enamine
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-22173242-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-22173242-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-2-9-7-11-12(8-9)10-5-3-4-6-10/h1,7-8,10H,3-6H2
InChIKey
PXWJMDYNSIWHNN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)