Merck
ENAH9453D346
Enamine
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
Größe auswählen
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
Lieferanten-SKU: EN300-27108396-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27108396-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H6ClF/c1-3-7-4-5-8(11)6(2)9(7)10/h1,4-5H,2H3
InChIKey
QFXMCYSDGHHPIJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)