Merck
ENAH942F2B34
Enamine
tert-butyl (3R)-3-(2-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-6973669-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6973669-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3R)-3-(2-aminoethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-9(8-13)4-6-12/h9H,4-8,12H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChIKey
JHHBMDKAYOQBBB-SECBINFHSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6973669
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6973669
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)