Merck
ENAH942F280F
Enamine
{8,8-difluorobicyclo[3.2.1]octan-3-yl}methanol
Größe auswählen
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
Lieferanten-SKU: EN300-26977936-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26977936-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((1R,5S)-8,8-difluorobicyclo[3.2.1]octan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H14F2O/c10-9(11)7-1-2-8(9)4-6(3-7)5-12/h6-8,12H,1-5H2
InChIKey
OEAJLYYBSDTJAT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977936
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)