Wichtige Dokumente
ENAH942F2801
Enamine
6-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol dihydrobromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26978273-100MG
CHF 332.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26978273-100MG
CHF 332.30
Iupac Name
6-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one dihydrobromide
Inchi Code
1S/C5H5N5O.2BrH/c6-3-1-7-5-8-2-9-10(5)4(3)11;;/h1-2H,6H2,(H,7,8,9);2*1H
InChIKey
TWRQPLOQOBKCNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978273
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)