Merck
ENAH93E7548D
Enamine
4-(2-chloro-4-fluorophenyl)piperidine-2,6-dione
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
Lieferanten-SKU: EN300-11329234-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-11329234-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-chloro-4-fluorophenyl)piperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C11H9ClFNO2/c12-9-5-7(13)1-2-8(9)6-3-10(15)14-11(16)4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,14,15,16)
InChIKey
UBXMWHWPXPHBKT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11329234
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11329234
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)