Merck
ENAH93E75455
Enamine
1-[6-(difluoromethyl)pyridin-3-yl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
Lieferanten-SKU: EN300-7563425-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7563425-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-(difluoromethyl)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F2N2.ClH/c8-7(9)6-2-1-5(3-10)4-11-6;/h1-2,4,7H,3,10H2;1H
InChIKey
WKBXJDYKBZUFRH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563425
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)