Merck
ENAH93E74F89
Enamine
3-(pyridin-2-yl)oxetan-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(pyridin-2-yl)oxetan-3-amine
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c9-8(5-11-6-8)7-3-1-2-4-10-7/h1-4H,5-6,9H2
InChIKey
JQBFKBADOCVRJL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2912294
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2912294
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)