Merck
ENAH93E74F17
Enamine
1-methylbicyclo[2.1.1]hexan-2-one
Größe auswählen
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
5 G
CHF 5’430.90
10 G
CHF 8’030.90
Lieferanten-SKU: EN300-123691-50MG
CHF 476.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
5 G
CHF 5’430.90
10 G
CHF 8’030.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-123691-50MG
CHF 476.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methylbicyclo[2.1.1]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-7-3-5(4-7)2-6(7)8/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
IWPNTUFGESKFEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123691
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)