Merck
ENAH93E74F08
Enamine
1-(trimethyl-1H-imidazol-4-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-6812523-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6812523-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1,2,5-trimethyl-1H-imidazol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5-8(6(2)11)9-7(3)10(5)4/h1-4H3
InChIKey
AHFYCVRCQZFVAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6812523
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6812523
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)