Wichtige Dokumente
ENAH93E74D2C
Enamine
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26621258-100MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26621258-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)6-3-2-5(8)4-11-6/h2-4H,1H3
InChIKey
KQGUEJHHBPAHTP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)