Merck
ENAH93E74BAE
Enamine
4-chloro-2-phenoxybenzoic acid
Größe auswählen
100 MG
EUR 48.00
500 MG
EUR 142.00
1 G
EUR 395.00
EUR 48.00
Verfügbarkeit
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
EUR 48.00
500 MG
EUR 142.00
1 G
EUR 395.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.67
MDL-Nummer:
EUR 48.00
Verfügbarkeit
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Iupac Name
4-chloro-2-phenoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClO3/c14-9-6-7-11(13(15)16)12(8-9)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)
InChIKey
NRXQKEGQEBOTAJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13105258
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13105258