Merck
ENAH93E74AE3
Enamine
tert-butyl N-{9-oxa-1-azaspiro[5.5]undecan-3-yl}carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (9-oxa-1-azaspiro[5.5]undecan-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-11-4-5-14(15-10-11)6-8-18-9-7-14/h11,15H,4-10H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
WHOUQTGVMJVZMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573210
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573210
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)