Merck
ENAH93E74A55
Enamine
tert-butyl N-[5-(aminomethyl)pyridin-3-yl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 5-(aminomethyl)-3-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H17N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-4-8(5-12)6-13-7-9/h4,6-7H,5,12H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
OTXAUSMKLLZKEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052594
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052594
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)