Merck
ENAH93E7499A
Enamine
methyl 2-(aminomethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
Lieferanten-SKU: EN300-26622380-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26622380-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(aminomethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N5O2.ClH/c1-15-7(14)5-3-10-8-11-6(2-9)12-13(8)4-5;/h3-4H,2,9H2,1H3;1H
InChIKey
BKIQNMAFKDECEC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622380
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622380
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)