Merck
ENAH93E741D2
Enamine
3-(4-bromothiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
Lieferanten-SKU: EN300-26623827-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26623827-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-bromothiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BrNOS.ClH/c8-6-2-11-1-5(6)7(10)3-9-4-7;/h1-2,9-10H,3-4H2;1H
InChIKey
ZYOXXHRPYYRWGV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623827
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623827
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)