Merck
ENAH93E7415A
Enamine
tert-butyl N-[(3R)-1-hydroxypentan-3-yl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-hydroxypentan-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H21NO3/c1-5-8(6-7-12)11-9(13)14-10(2,3)4/h8,12H,5-7H2,1-4H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
InChIKey
BUQMELIOJVZHGM-MRVPVSSYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3908121
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3908121
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)