Wichtige Dokumente
ENAH908236EC
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1215437-100MG
CHF 588.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1215437-100MG
CHF 588.40
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-2-8-3-5-10-6-4-9-7(1)10;;/h4,6,8H,1-3,5H2;2*1H
InChIKey
XEWAOOCMOCSWBP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215437
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)