Merck
ENAH908236D9
Enamine
6-fluoro-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
10 G
CHF 7’955.50
Lieferanten-SKU: EN300-7549593-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
10 G
CHF 7’955.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7549593-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-fluoro-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c1-11(2)7-13-6-8-3-4-9(12)5-10(8)11;/h3-5,13H,6-7H2,1-2H3;1H
InChIKey
PBIAFAUVWXUIHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549593
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549593
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)