Merck
ENAH90823344
Enamine
1-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
Lieferanten-SKU: EN300-7493943-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7493943-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,5-dichlorobenzyl)-1H-imidazole-2,4-diol
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2O2/c11-7-1-6(2-8(12)3-7)4-14-5-9(15)13-10(14)16/h1-3,5,15H,4H2,(H,13,16)
InChIKey
PXDNUWXIMGZEIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493943
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493943
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)