Wichtige Dokumente
ENAH90822FEF
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-4-one
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
221-222
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydro-4H-benzo[d]imidazol-4-one
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-6-3-1-2-5-7(6)9-4-8-5/h4H,1-3H2,(H,8,9)
InChIKey
RBTNKOKYJAHDSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102342
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)