Wichtige Dokumente
ENAH90822FC1
Enamine
spiro[2.6]nonan-6-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7459777-50MG
CHF 571.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7459777-50MG
CHF 571.50
Iupac Name
spiro[2.6]nonan-6-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-8-2-1-4-9(5-3-8)6-7-9/h1-7H2
InChIKey
RBTRIGMKUFRRDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)