Merck
ENAH90822F91
Enamine
ethyl 5-oxoheptanoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 202.30
250 MG
CHF 269.90
500 MG
CHF 398.60
1 G
CHF 498.70
2.5 G
CHF 1’031.70
5 G
CHF 1’919.60
10 G
CHF 2’398.00
Lieferanten-SKU: EN300-7540930-100MG
CHF 202.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 202.30
250 MG
CHF 269.90
500 MG
CHF 398.60
1 G
CHF 498.70
2.5 G
CHF 1’031.70
5 G
CHF 1’919.60
10 G
CHF 2’398.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7540930-100MG
CHF 202.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-8(10)6-5-7-9(11)12-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
WLXRVSJEIILBSD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540930
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540930
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)