Merck
ENAH90822EF9
Enamine
tert-butyl 2-(3,5-dioxothiomorpholin-2-yl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-(3,5-dioxothiomorpholin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15NO4S/c1-10(2,3)15-8(13)4-6-9(14)11-7(12)5-16-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12,14)
InChIKey
DJKMEKURCWDTDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748527
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748527
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)