Merck
ENAH90822DF4
Enamine
tert-butyl N-({2-oxo-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl}methyl)carbamate
Größe auswählen
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
Lieferanten-SKU: EN300-7550876-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7550876-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((2-oxo-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-8-11-4-5-14(9-18-11)6-10(16)7-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,17)
InChIKey
GJCOMYCUWJSBER-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550876
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550876
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)