Merck
ENAH90822BDC
Enamine
2-[3-(propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]acetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-2488179-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2488179-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-isopropyl-5-isoxazolyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-5(2)7-3-6(12-9-7)4-8(10)11/h3,5H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
WTVQJIVEVKJGTP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2488179
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2488179
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)