Merck
ENAH9082299F
Enamine
1,4-dibromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Größe auswählen
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
Lieferanten-SKU: EN300-1272134-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.88
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1272134-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,4-dibromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F2NO2/c7-2-1-3(9)4(8)6(5(2)10)11(12)13/h1H
InChIKey
IKHKNAWYZYPTGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272134
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272134
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)