Wichtige Dokumente
ENAH908228EA
Enamine
tert-butyl 3-[(2-aminoethyl)(methyl)amino]propanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7549182-100MG
CHF 363.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7549182-100MG
CHF 363.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-aminoethyl)(methyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)5-7-12(4)8-6-11/h5-8,11H2,1-4H3
InChIKey
ONBDLQYPEBXVGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549182
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)