Merck
ENAH908228A7
Enamine
methyl 3-(2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-3-yl)propanoate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
Lieferanten-SKU: EN300-7551525-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7551525-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-3-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.ClH/c1-9-10(5-6-12(16)17-2)8-11-4-3-7-14-13(11)15-9;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChIKey
PJUNVGJPFTYPSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551525
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551525
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)