Merck
ENAH90822182
Enamine
[1-(2-methylphenyl)pyrrolidin-3-yl]methanol
Größe auswählen
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
Lieferanten-SKU: EN300-2663911-100MG
CHF 344.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2663911-100MG
CHF 344.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(2-methylphenyl)-3-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-10-4-2-3-5-12(10)13-7-6-11(8-13)9-14/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
InChIKey
KUAHZSNTKHCXPM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2663911
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2663911
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)